Wichtige Dokumente
165174
3-Cyan-propionaldehyddiethylacetal
≥95.5%
Synonym(e):
4,4-Diethoxybutanenitrile, 4,4-Diethoxybutyronitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.5%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
104-106 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
nitrile
SMILES String
CCOC(CCC#N)OCC
InChI
1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
DRZCPHGVEATLFR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?