Merck
155373
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trichlorethyl)phosphorchloridat
98%
Synonym(e):
Bis(2,2,2-trichloroethyl) chlorophosphate
About This Item
Lineare Formel:
(Cl3CCH2O)2P(O)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.22
Beilstein:
1820707
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)COP(Cl)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2
InChIKey
ZHHCWQGVXYGWCW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate was used in the preparation of epimeric 6-deoxyhexofuranosyl nucleoside 5′ -phosphate.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel analogs of nucleoside 3',5'-cyclic phosphates. I. 5'-Mono- and dimethyl analogs of adenosine 3',5'-cyclic phosphate.
R S Ranganathan et al.
The Journal of organic chemistry, 39(3), 290-302 (1974-02-08)