Wichtige Dokumente
15456
Boc-Lys-OH
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Nα-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-lysin, Nα-Boc-L-lysin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +4.6±0.5°, c = 2% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~205 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChIKey
DQUHYEDEGRNAFO-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?