Wichtige Dokumente
154288
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-on
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)