Merck
15295
Sigma-Aldrich
Boc-7-Ahp-OH
≥99.0% (T)
Synonym(e):
7-(Boc-amino)-heptansäure, 7-(Boc-amino)-oenanthsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.32
Beilstein:
2050867
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8-10(14)15/h4-9H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
HJENAZQPOGVAEK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)