Merck
151645
Sigma-Aldrich
Thiazol
99%
Synonym(e):
3-Azathiophene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.13
Beilstein:
103852
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
InChIKey
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Naturally occurring compound in sesame seed oil and chicken.
Anwendung
Thiazoles were used to create novel recognition motifs for interaction with divalent and trivalent metal ions in siderophores or antibiotics.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lebensm. Wiss. Technol., 19, 122-122 (1986)
Koryo, 165, 91-91 (1990)
Chem. Abstr., 105, 189645q-189645q (1986)
Thiazole and oxazole peptides: biosynthesis and molecular machinery.
R S Roy et al.
Natural product reports, 16(2), 249-263 (1999-05-20)
Chem. Abstr., 113, 210350s-210350s (1990)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
151645-5G4061838739322
151645-1G4061838739315