Wichtige Dokumente
150193
Triphenylvinylphosphonium
97%
Synonym(e):
Schweizer-Reagenz, Vinyl-triphenylphosphoniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].C=C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h2-17H,1H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Asymmetric conjugate addition and intramolecular cyclization
- Condensation with benzoxazinediones
- Intramolecular dehydrobromination
- Schweizer reaction
- Cycloaddition with nitro ketone Baylis-Hillman adducts
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?