Wichtige Dokumente
148539
4,4′-Dimethoxybiphenyl
99%
Synonym(e):
4,4′-Bianisol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-180 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(16-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChIKey
UIMPAOAAAYDUKQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)