Wichtige Dokumente
148245
2-Methoxynaphthalen
99%
Synonym(e):
Methyl-2-naphthylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
274 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChIKey
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?