Merck
146080
Sigma-Aldrich
D-Sorbithexaacetat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChIKey
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable