Wichtige Dokumente
145726
DL-Tyrosin
99%
Synonym(e):
2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)-propionsäure, 3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?