142328
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChIKey
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol participates in β-alkylation of 1-phenylethanol catalyzed by RuCl2(DMSO)4.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
RuCl2(DMSO)4 catalyzes the ?-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols through a hydrogen autotransfer process.
Tetrahedron, 62(38), 8982-8987 (2006)