Wichtige Dokumente
139912
Phytol
95%, mixture of isomers
Synonym(e):
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
(Liquid or Viscous Liquid)
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
InChIKey
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
368.6 °F
Flammpunkt (°C)
187 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?