Wichtige Dokumente
13929
Benzylthiocyanat
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Benzylrhodanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
solid
bp
230-235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
39-41 °C
Löslichkeit
diethyl ether: soluble 0.5 g/10 mL, clear to very faintly turbid, colorless to almost colorless
Funktionelle Gruppe
phenyl
thiocyanate
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CSCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChIKey
ABNDFSOIUFLJAH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?