Wichtige Dokumente
13900
O-Benzyl-L-serin
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-benzyloxy-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +21±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~227 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChIKey
IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?