Wichtige Dokumente
130273
8-Nitrochinolin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6H
InChIKey
OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?