Merck
113409
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzoesäure
95%
Synonym(e):
6-Nitro-m-toluylsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
Beilstein:
1959031
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
Cc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid is used in the preparation of methyl-N-(5-methyl-2-nitrophenyl) carbamate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New preparation of benzo-2, 1, 3-oxadiazoles (benzofurazans).
Prokipcak JM and Forte PA.
Canadian Journal of Chemistry, 48(19), 3059-3063 (1970)