Wichtige Dokumente
113247
1-Phenyltridecan
99%
Synonym(e):
Tridecylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10 °C (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C19H32/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-19-17-14-12-15-18-19/h12,14-15,17-18H,2-11,13,16H2,1H3
InChIKey
MCVUKOYZUCWLQQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?