Wichtige Dokumente
11270
DL-Asparaginsäure Magnesiumsalz Tetrahydrat
≥98.0%
Synonym(e):
Magnesium-DL-aspartat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.56
Beilstein:
6029702
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
DL-Asparaginsäure Magnesiumsalz Tetrahydrat, ≥98.0%
Assay
≥98.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
InChIKey
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..