Wichtige Dokumente
111570
3-Ethyl-3-pentanol
98%
Synonym(e):
Triethylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
bp
141 °C/743 mmHg (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCC(O)(CC)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-4-7(8,5-2)6-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?