Merck
110043
Sigma-Aldrich
Essigsäureanhydrid
≥99%
Synonym(e):
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
Beilstein:
385737
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
629 °F
Expl.-Gr.
10.3 %
Verfügbarkeit
available only in EU
Brechungsindex
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Löslichkeit
water: slightly soluble
Dichte
1.08 g/mL (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 51-51 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 7-7 (1994)
David G Simmons et al.
BMC genomics, 9, 352-352 (2008-07-30)
The Prolactin (PRL) hormone gene family shows considerable variation among placental mammals. Whereas there is a single PRL gene in humans that is expressed by the pituitary, there are an additional 22 genes in mice including the placental lactogens (PL)
Maciej Podgórski
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(8), 748-754 (2011-04-26)
In this study acetyloxypropylene dimethacrylate was synthesized and proposed as an alternative monomer for triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) in dental mixtures. The monomer was prepared by the reaction of glycerol dimethacrylate with acetic anhydride. The exchange reaction was carried out in