Merck
10898
Sigma-Aldrich
Acetessigsäure-benzylester
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
Synonym(e):
AC-benzyl, Benzyl-acetoacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2COOCH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
Beilstein:
2049615
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (GC)
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChIKey
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzyl acetoacetate undergoes asymmetric bioreduction to form benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate in the presence of Candida schatavii strain MY 1831.
Sonstige Hinweise
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Asymmetric bioreduction of benzyl acetoacetate to its corresponding alcohol, benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate by the yeast Candida schatavii strain 1831.
Chartrain M, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 82(5), 507-508 (1996)