Wichtige Dokumente
103594
1-Nitronaphthalin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
304 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: soluble
carbon disulfide: freely soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: freely soluble
Dichte
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
RJKGJBPXVHTNJL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
103594-5G | |
103594-100G | 4061838670632 |
103594-500G |