V800182
Cloruro de hierro (III)
LR, anhydrous, ≥97%
Sinónimos:
Cloruro férrico, Molisita, Tricloruro de hierro
About This Item
Productos recomendados
grade
LR
anhydrous
vapor density
5.61 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
product line
Vetec™
assay
≥97%
form
powder
mp
304 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)