PHL83299
Tussilagone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C=C(C)/CC)O[C@@H]1C[C@@H](C(C)C)[C@@]([C@]([C@@H](C)OC(C)=O)([H])C(C2)=O)([H])[C@]2([H])C1=C
InChI
1S/C23H34O5/c1-8-13(4)9-21(26)28-20-11-17(12(2)3)23-18(14(20)5)10-19(25)22(23)15(6)27-16(7)24/h9,12,15,17-18,20,22-23H,5,8,10-11H2,1-4,6-7H3/b13-9+/t15?,17-,18-,20+,22+,23-/m0/s1
InChI key
CFUPNMDNSQIWBB-ACCKDKKQSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)