Merck
69382
Supelco
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
analytical standard
Sinónimos:
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
261.23
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.0%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI key
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
465.8 °F - open cup
flash_point_c
241 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)