SML3644
JR-AB2-011
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-(5-methyl-4,5-dihydrothiazol-2-yl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluorophenyl)imino]-5-methyl-3-thiazolidinecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)