Merck
SML2954
Sigma-Aldrich
MGR2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Naphthalen-1-yloxy)methyl pivalate, 2,2-Dimethylpropanoic acid (1-naphthalenyloxy)methyl ester, MGR1 inactive control, MGR1 negative control
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
258.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MGR2 is an inactive analog of and negative control for the reactive oxygen species (ROS) generator MGR1. Unlike MGR1, MGR2 does not induce cellular ROS or cause cell death at high concentrations (>5 μM; RAW264.7, THP1, HeLa, MCF7, A549).
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
null