870226P
Avanti
16:0-succinoyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-succinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 10 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
GEUVQGBCEQLWKK-RUZDIDTESA-N
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)