W381812
L-Alanine
natural, FG
Sinónimos:
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Productos recomendados
biological source
corn
Quality Level
grade
FG
Halal
Kosher
natural
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.320
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
sweet
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)