75538
2,6-Dichlorodiphenylamine
analytical standard
Sinónimos:
N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
50-53 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
InChI key
HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Recommended products
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?