Documentos clave
MABN59
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ACE2, clon 4G5.1
clone 4G5.1, from mouse
Sinónimos:
Angiotensin-converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, Angiotensin-converting enzyme homolog, ACEH, Metalloprotease MPROT15
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
tag
GST tagged
antibody form
purified antibody (protein G)
antibody product type
primary antibodies
clone
4G5.1, monoclonal
mol wt
~62 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACE2(59272)
General description
La enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) es una proteína transmembranaria perteneciente a la familia de las metalopeptidasas (M2). Es una carboxipeptidasa asociada a la membrana, expresada en las células endoteliales vasculares del corazón, riñón, testículos, sistema gastrointestinal y las células epiteliales de los pulmones. La ACE2 consiste en un dominio peptidasa N-terminal (PD) y un dominio C-terminal de tipo colectrina (CLD). También comprende un único dominio catalítico que es similar al de la ECA. El gen ACE2 se ha identificado en la ubicación Xp22.2 del cromosoma humano. La ACE2 es un homólogo estructural de la ACE.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la ACE2.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la ACE2 humana.
Application
Análisis ELISA: Un lote representativo detectó la ACE2 en un ELISA directo.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-ACE2, clon 4G5.1, detecta el nivel de ACE2, y se ha validado para utilizar en transferencias Western.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Biochem/physiol Actions
La enzima conversora de angiotensina-2 (ACE2) produce angiotensina (1-9) por hidrólisis de la angiotensina 1. La angiotensina (1-9) es un precursor de la angiotensina (1-7). La ACE2 también puede producir directamente angiotensina (1-7) mediante conversión de la angiotensina II, que está implicada en la vasoconstricción.(2) La angiotensina (1-7) desempeña un papel importante en la vía de señalización del sistema renina-angiotensina (RAS) y participa en la vasodilatación inducida por bradicinina. Por consiguiente, la ACE2 antagoniza los efectos de su homólogo, la ACE. La ACE2 es insensible a los inhibidores comúnmente usados como lisinopril y captopril. Este gen aumenta en la insuficiencia cardíaca debido a la hiperactividad de la angiotensina II La ACE2 se estudia por su posible valor terapéutico para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Se une a la proteína S (espícula) de la envoltura vírica y actúa como un receptor de entrada principal para el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el SARS-CoV-2 en las células humanas. Por consiguiente, se considera un posible objetivo terapéutico para la COVID-19. La ACE2 exhibe protección contra lesiones pulmonares.
Quality
Evaluada mediante transferencia Western en lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó la ACE2 en 10 µg de lisado de células HEK293.
Target description
~62 kDa observados. Uniport describe 2 isoformas en ~92 kDa (isoforma 1) y ~64 kDa (isoforma 2) debido a un empalme alternativo.
Linkage
Sustituye a: MAB5676
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HEK293
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Does COVID-19 affect male fertility?
Anis Abobaker et al.
World journal of urology (2020-04-23)
Xiaoqing Zhang et al.
Postgraduate medical journal, 96(1137), 403-407 (2020-06-12)
This article reviews the correlation between ACE2 and COVID-19 and the resulting acute respiratory distress syndrome (ARDS). ACE2 is a crucial component of the renin-angiotensin system (RAS). The classical ACE-angiotensin Ⅱ (Ang II)-angiotensin type 1 receptor (AT1R) axis and the
Mir S Adil et al.
Drug discoveries & therapeutics, 14(5), 256-258 (2020-10-30)
In the ongoing coronavirus diseases-2019 (COVID-19) crisis that caused immense suffering and deaths, the choice of therapy for the prevention and life-saving conditions must be based on sound scientific evidence. Uncertainty and apprehension are exacerbated in people using angiotensin-converting enzyme
ACE2 and COVID-19 and the resulting ARDS
Zhang X, et al.
Postgraduate Medical Journal (2020)
Yuebo Zhang et al.
Frontiers in physiology, 9, 1370-1370 (2018-10-27)
Body fat distribution contributes to obesity-related metabolic and cardiovascular disorders. Visceral fat is more detrimental than subcutaneous fat. However, the mechanisms underlying visceral fat-mediated cardiometabolic dysregulation are not completely understood. Localized increases in expression of the renin angiotensin system (RAS)