880136P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-square
Avanti Research™ - A Croda Brand (880136P), powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[square(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (880136P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880136P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand (880136P)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)