Merck
880133P
Avanti
Bis-DSPE PEG2000
Avanti Research - A Croda Brand 880133P, powder
Sinónimos:
Bis(1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-[(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C172H336N2Na2O62P2
Número de CAS:
Peso molecular:
3532.41
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (880133P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 880133P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCCOCCOCC(NCCOP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
InChI key
VEBOGXYVSDOURA-RHNAJWHGSA-L
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880133P-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
880133P-25MG4061835192342