880124P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124P, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (880124P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (880124P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (880124P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)