870330P
Avanti
C5:0 L-carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Pentanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1x1 mg (870330P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
lipidomics
lipidomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI key
VSNFQQXVMPSASB-YEELJIISSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)