870322P
Avanti
C18:2 L-carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Linoleoy L-carnitine-d9
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1x1 mg (870322P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
lipidomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)