860669P
Avanti
Sphingosine (d16:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860669P, powder
Sinónimos:
D-erythro-Sphingosine (C16 base)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (860669P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860669P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(N)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)15(17)14-18/h12-13,15-16,18-19H,2-11,14,17H2,1H3/b13-12+/t15-,16+/m0/s1
InChI key
BTUSGZZCQZACPT-YYZTVXDQSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)