860544P
Avanti
C12 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860544P, powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β-1,1′ N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860544P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860544P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+/m0/s1
InChI key
IYCYEZLMOLRFAN-YJMGPQMXSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)