850454P
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PMPC; PC(16:0/14:0)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 25 mg (850454P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850454P
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
UIXXHROAQSBBOV-PSXMRANNSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)