791661P
Avanti
CER10(d9)
N-palmitoyl(d9) dihydrosphingosine, powder
Sinónimos:
N-palmitoyl(d9) sphinganine; 16:0-d9 DH Ceramide
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (791661P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 791661P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)