Documentos clave
791923P
Avanti
CER3(d9)
N-palmitoyl(d9) D-ribo-phytosphingosine, powder
Sinónimos:
N16:0-d9 phytosphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H60D9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
564.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (791923P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 791923P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791923P-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)