Merck
GF79016205
Niobium
wire, 1.25 mm diameter, length 20 m, purity 99.9%
Sinónimos:
NB005135, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 790-162-05
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
L
20 m
diameter
1.25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)