Merck
GF22277527
Zirconium
wire, 1.0 mm diameter, length 1 m, purity 99.2%
Sinónimos:
ZR005143
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
91.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.2%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 222-775-27
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
L
1 m
diameter
1.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)