GF61271018
Carbon
foil, 50mm disks, thickness 0.2mm, flexible graphite, 99.8%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000305, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
foil
autoignition temp.
842 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 612-710-18
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
disc size × thickness
50 mm × 0.2 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF61271018-10EA | 4061829456399 |
GF61271018-50EA | 4061829579111 |
GF61271018-20EA | 4061829527860 |