GF23624018
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
Sinónimos:
FE166011
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 236-240-18
weight
50 g
max. part. size
150 μm
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)