Documentos clave
GF52403183
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, max. particle size 150 micron, weight 500 g, condition gas atomized
Sinónimos:
FE166011
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 524-031-83
weight
500 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF52403183-1EA4061821148377