GF16446236
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
Sinónimos:
PP301350
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 164-462-36
size
300 × 300 mm
thickness
0.05 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)