GF16433962
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 500 mm, black
Sinónimos:
SU337940
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 164-339-62
L
500 mm
diam.
40 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)