763454
4-Chloro-3-iodophenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClIO
Número de CAS:
Peso molecular:
254.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
73-79 °C
functional group
chloro
iodo
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C6H4ClIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI key
UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)